Läs mer
Metyltioglykolat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10413965 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10413965 100 g Glasflaska 100g
10041520 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10413965 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148881000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2365-48-2
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.14
MDL-nummer MFCD00004873
InChI-nyckel MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC-namn metyl-2-sulfanylacetat
LEDER COC(=O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Thioglycolate
Smältpunkt -24°C
Färg Färglös
Densitet 1.1870g/mL, 1.187
Kokpunkt 156°C to 159°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 56°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Iodimetry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4640 to 1.467
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/l water (20°C)
Formel vikt 106.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl thioglycolate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.