Läs mer
Methyl thiophene-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 11410563
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410563 5 g 5g
11420563 25 g 25g
11430563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12677.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5380-42-7 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5380-42-7
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.17
MDL-nummer MFCD00016895
InChI-nyckel PGBFYLVIMDQYMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-thiophenecarboxylate, methyl thenoate, methylthiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-carbomethoxy thiophene, 2-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophenate methyl, 2-methoxycarbonyl thiophene, methyl 2-thiophene carboxylate, thiophenate-methyl
PubChem CID 79340
IUPAC-namn metyltiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiophene-2-carboxylate
Densitet 1.23
Kokpunkt 95°C to 97°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 5 g
Beilstein 111111
Formel vikt 142.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.