Läs mer
Methyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl Thiophene-2-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 5380-42-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H6 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxy)thiophene, 2-(Methoxycarbonyl)thiophene, Methyl 2-thienylcarboxylate, Methyl 2-thiophenecarboxylate, NSC 19879 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | methyl thiophene-2-carboxylate |
| Visa mer |