Läs mer
Metyltiosalicylat, 97 %
Produktkod. 10407402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10407402 25 g Glasflaska 25g
10394682 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369600250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4892-02-8
Molekylformel C8H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 168.22
MDL-nummer MFCD00060678
InChI-nyckel BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 21009
IUPAC-namn metyl-2-sulfanylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiosalicylate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul eller grön
Densitet 1.2230g/mL, 1.223
Kokpunkt 98,0 °C till 100,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSC6H4CO2CH3
Brytningsindex 1,5910 till 1,5930
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 130
Formel vikt 168.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl thiosalicylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.