Läs mer
Metyltiosalicylat, 97 %
Produktkod. 11442030
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442030 5 g 5g
11452030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28400.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4892-02-8
MDL-nummer MFCD00060678
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiosalicylate
Densitet 1.223
Kokpunkt 98°C to 100°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C8H7ClO2
Brytningsindex 1.592
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
InChI-nyckel WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
IUPAC-namn 3-klor-4-metoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 170.59
PubChem CID 78619
Formel vikt 168.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.