Läs mer
Metyltiosalicylat, 97 %
Produktkod. 11452030
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452030 25 g 25g
11442030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28400.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4892-02-8
MDL-nummer MFCD00060678
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl thiosalicylate
Densitet 1.223
Kokpunkt 98 °C till 100 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C8H8O2S
Brytningsindex 1.592
Kvantitet 25 g
Känslighet Luftkänslig
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
InChI-nyckel BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S
IUPAC-namn metyl-2-sulfanylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 168.21
PubChem CID 21009
Formel vikt 168.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.