Läs mer
Methyl tiglate, 98%
Produktkod. 11423984
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423984 250 g 250g
11403984 10 g 10g
11413984 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423984 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11964.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6622-76-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som ett parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Löslighet Lösligt i alkohol, vatten 3813
mg/L vid 25 C (°uppskattat).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6622-76-0
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00016654
InChI-nyckel YYJWBYNQJLBIGS-PLNGDYQASA-N
Synonym methyl tiglate, tiglic acid methyl ester, methyl 2-methylbut-2-enoate, methyl 2-methyl-2-butenoate, methyl e-2-methylcrotonate, methyl 2-methylcrotonate, methyl alpha-methylcrotonate, methyl trans-2-methylcrotonate, 2-butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, e, crotonic acid, 2-methyl-, methyl ester, e
PubChem CID 5323652
IUPAC-namn metyl (E)-2-metylbut-2-enoat
LEDER COC(=O)C(\C)=C/C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tiglate
Densitet 0.95
Kokpunkt 138°C to 139°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720455
Merck Index 14,9433
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,water 3813mg/L @ 25°C (est).
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.