Läs mer
Methyl trans-10-Octadecenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl trans-10-Octadecenoate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h9-10H,3-8,11-18H2,1-2H3/b10-9+ |
| Formel vikt | 296.272 |