Läs mer
Metyltrans-2-hexenoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357955
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357955 50 g 50g
11347955 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08030.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13894-63-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13894-63-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00048798
InChI-nyckel GFUGBRNILVVWIE-AATRIKPKSA-N
Synonym methyl 2-hexenoate, methyl e-2-hexenoate, methyl trans-2-hexenoate, methyl e-hex-2-enoate, methyl 2e-hexenoate, methyl 2e-hex-2-enoate, 2-hexenoic acid, methyl ester, e, methyl 2e-2-hexenoate, 2e-2-hexenoic acid methyl ester, unii-x2ddu82182
PubChem CID 5364409
IUPAC-namn metyl (E)-hex-2-enoat
LEDER CCCC=CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl trans-2-hexenoate
Densitet 0.915
Kokpunkt 57°C to 58°C (13 mmHg)
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.4345
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1700768
Formel vikt 128.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.