Läs mer
Metyl-trans-3-aminocyklohexankarboxylathydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446936
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446936 250 mg 250mg
15436936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62024.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 712313-64-9 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Metyltrans-3-aminocyklohexankarboxylathydroklorid används som katalysator i farmaceutisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-trans-3-aminocyklohexankarboxylathydroklorid används som katalysator i läkemedelsforskning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 712313-64-9
Molekylformel C8H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 193.67
MDL-nummer MFCD12022631,MFCD19237735,MFCD22392158,MFCD31620808,MFCD13184930,MFCD28167966
InChI-nyckel OOFXENVWECZJBF-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylatehydrochloride, methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 46172886
LEDER Cl.COC(=O)C1CCCC(N)C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn metyl (lR,3R)-3-aminocyklohexan-l-karboxylat;hydroklorid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.