Läs mer
Metyltrans-4-aminocyklohexanekarboxylat hydroklorid, 97 %
Produktkod. 15427576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427576 5 g 5g
15437576 250 mg 250mg
15417576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62562.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193,671 g/mol
Metyl-trans-4-aminocyklohexankarboxylathydroklorid används vanligtvis som en mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metyl-trans-4-aminocyklohexankarboxylathydroklorid används vanligtvis som en mellanprodukt i farmaceutisk
och kemisk forskning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61367-07-5
Molekylformel C8H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 193.671
MDL-nummer MFCD08274538
InChI-nyckel NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
IUPAC-namn metyl-4-aminocyklohexan-1-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.67
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.