Learn More
Methyl trans-4-Bromo-2-butenoate (>85%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl trans-4-Bromo-2-butenoate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+ |
| Formel vikt | 177.96 |