Läs mer
Methyl trans-6-Octadecenoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Petroselaidic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+ |
| Formel vikt | 296.2715 |