Läs mer
Methyl trans-Cinnamate-d7, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Methyl trans-Cinnamate-D7 |
| CAS | 2022152-96-9 |
| Molekylformel | C10 D7 H3 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propenoic-2,3-d2 acid, 3-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, methyl ester, (2 E)- (ACI), Methyl trans-Cinnamate-D7, (2 E)-3-(Phenyl-d5)-2-propenoic-2,3-d2 acid methyl ester, (E)-Cinnamic-d7 acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8 H,1H3/b8-7+/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]\C(=C(\[2 H])/c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H])\C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2,3-dideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.2283 |
| Formel vikt | 169.112 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?