missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl trans-Cinnamate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl trans-Cinnamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl trans-Cinnamate |
| CAS | 1754-62-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl trans-Cinnamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl trans-Cinnamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-phenylprop-2-enoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?