Läs mer
Metyltrikosanoat, 99+%
Produktkod. 10666460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666460 1 g Glasflaska 1g
10461810 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428450010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 2433-97-8 | C24H48O2 | 368,65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2433-97-8
Molekylformel C24H48O2
Molekylvikt (g/mol) 368.65
MDL-nummer MFCD00009349
InChI-nyckel VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricosanoic acid methyl ester, tricosanoic acid, methyl ester, unii-4v3pob2675, tricosanoic acid,methyl ester, tricosanoic acid methyl ester, n, methyl tricosanoate gc, methyl tricosanoate, analytical standard, ffdf5aad-7f50-410b-ae3f-fafbe527e4bc, tricosanoic acid methyl ester 10 microg/ml in cyclohexane, methyl tricosanoate, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 75519
IUPAC-namn metyltrikosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tricosanoate
Smältpunkt 53°C
Flampunkt >113°C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)21CO2CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 368.64
Procent renhet 99+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl tricosanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.