Läs mer
Metyl tricosanoat, TRC
Produktkod. 17940065
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17940065 500 mg
17947524 100 mg
17989634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17940065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM331185500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2433-97-8
Molekylformel C24 H48 O2
Molekylvikt (g/mol) 368.64
Synonym Tricosanoic acid methyl ester
IUPAC-namn Metyltrikosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricosanoic acid methyl ester
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Formel vikt 368.3654
Procent renhet >95%