Läs mer
Methyl tridecanoate, 97%
Produktkod. 10832421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10832421 10 g 10g
10240070 1 g 1g
10595100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10832421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438200100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1731-88-0
Molekylformel C14H28O2
Molekylvikt (g/mol) 228.38
InChI-nyckel JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
PubChem CID 15608
IUPAC-namn metyltridekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl tridecanoate
Smältpunkt 7°C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 228.38
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.