Läs mer
Metyltrifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453577
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453577 50 g 50g
11463577 250 g 250g
11443577 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17338.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Användbart reagens för trifluoracetylering av aminer under milda förhållanden. I närvaro av 1,1,3,3-Tetrametylguanidin, har även använts för N-acylering av aminosyror. Det används som en mellanprodukt i syntesen av farmaceutiska och jordbrukskemikalier. De kemiska reaktionerna involverar vanligtvis nukleofil substitution av estern och är användbara för framställning av trifluoracylerade föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Användbart reagens för trifluoracetylering av aminer under milda förhållanden. I närvaro av 1,1,3,3-Tetrametylguanidin, har även använts för N-acylering av aminosyror. Det används som en mellanprodukt i syntesen av farmaceutiska och jordbrukskemikalier. De kemiska reaktionerna involverar vanligtvis nukleofil substitution av estern och är användbara för framställning av trifluoracylerade föreningar.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-47-0
Molekylformel C3H3F3O2
Molekylvikt (g/mol) 128.05
MDL-nummer MFCD00000417
InChI-nyckel VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
PubChem CID 9893
IUPAC-namn metyl 2,2,2-trifluoracetat
LEDER COC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl trifluoroacetate
Smältpunkt -78°C
Densitet 1.283
Kokpunkt 43°C to 44°C
Flampunkt −18°C (−0.4°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.29
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1756070
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 128.05
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl trifluoroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.