Läs mer
Methyl Trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Trifluoroacetate |
| CAS | 431-47-0 |
| Molekylformel | C3H3F3O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl Perfluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.05 |
| Formel vikt | 128.0085 |