Läs mer
Metyltrifluoretansulfonat, 97 %
Produktkod. 15448328
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448328 100 g 100g
15438328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61758.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 333-27-7 | C2H3F3O3S | 164,10 g/mol
Metyltrifluormetansulfonat används som ett kraftfullt metyleringsreagens inom kemin. Vidare används det vid omvandling av aminer till metylammoniumtriflater. Dessutom används det också i Suzuki-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyltrifluormetansulfonat används som ett kraftfullt metyleringsreagens inom kemi. Vidare används det vid omvandling av aminer till metylammoniumtriflater. Dessutom används det också i Suzuki-reaktion.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, starka syror och starka reduktionsmedel. Hydrolyserar med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-27-7
Molekylformel C2H3F3O3S
Molekylvikt (g/mol) 164.10
MDL-nummer MFCD00000409
InChI-nyckel OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
IUPAC-namn metyltrifluormetansulfonat
LEDER COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.5
Kokpunkt 99 °C
Flampunkt 38 °C (100 °F)
Linjär formel CF3SO3CH3
Brytningsindex 1.326
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 164.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.