Learn More
Methyl Trifluoromethanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15870231
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Unit Size:
10mL
Product Code. Quantity Unit Size
15870231 10 mL 10mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15870231 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8180350010
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 333-27-7
Density 1.49 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 99°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00000409
Quantity 10 mL
Synonym Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, Methyl trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 164.1
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.