Learn More
Metyltrifluoropyruvat, 97 %
Product Code. 11497194
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11497194 25 g 25g
11477194 1 g 1g
11487194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11497194 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21589.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13089-11-7
Molekylformel C4H3F3O3
Molekylvikt (g/mol) 156.06
MDL-nummer MFCD00114936
InChI-nyckel XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
IUPAC-namn metyl-3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoat
LEDER COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl trifluoropyruvate
Densitet 1.52
Kokpunkt 84 °C till 86 °C
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Brytningsindex 1.332
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1863490
Formel vikt 156.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.