Läs mer
Methyl trimethylacetate, 99%
Produktkod. 10198083 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10198083 100 mL Glasflaska 100ml
10071330 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10198083 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127951000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 598-98-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-98-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00008843
InChI-nyckel CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
PubChem CID 69027
IUPAC-namn metyl-2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl trimethylacetate
Smältpunkt -70°C
Färg Färglös
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 101°C
Flampunkt <1°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCO2CH3
Brytningsindex 1.3890 to 1.391
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 320
Viskositet 30 mPa.s (25°C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl trimethylacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.