Läs mer
Methyl (trimethylsilyl)propiolate, 98%
Produktkod. 11470778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470778 1 g 1g
11480778 5 g 5g
11490778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25245.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42201-71-8 | C7H12O2Si | 156.256 g/mol
Metyl (trimetylsilyl)propiolat används som mellanprodukter för OLED, läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl (trimetylsilyl)propiolat används som mellanprodukter för OLED, läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42201-71-8
Molekylformel C7H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 156.256
MDL-nummer MFCD04039783
InChI-nyckel XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
PubChem CID 560731
IUPAC-namn metyl-3-trimetylsilylprop-2-ynoat
LEDER COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 71°C to 75°C (11mmHg)
Kemiskt namn eller material Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Kvantitet 1 g
Linjär formel (CH3)3SiC≡CCO2CH3
UN-nummer UN3272
Formel vikt 156.25
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.44
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.