Läs mer
Methyl Triphenylmethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Triphenylmethyl Ether |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3 |
| Formel vikt | 274.1358 |