missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl)triphenylphosphonium Iodide-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-13C |
| CAS | 81826-67-7 |
| Molekylformel | C19H18IP |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | ([13C]-Methyl)triphenylphosphonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1+1; |
| LEDER | [I-].[13CH3][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1^{13}C)methyl(triphenyl)phosphanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.2 |
| Formel vikt | 405.0224 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?