Läs mer
(Methyl)triphenylphosphonium Iodide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-D3 |
| CAS | 1560-56-1 |
| Molekylformel | C19 2H3 H15 P . I |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, iodide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide (7CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, iodide (8CI, 9CI), (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium iodide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide, (Methyl)triphenylphosphonium iodide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 iodide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| LEDER | [I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | triphenyl(trideuteriomethyl)phosphanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.24 |
| Formel vikt | 407.0379 |