Läs mer
(Metyl)triphenylfosfoniumjodid, TRC
Produktkod. 30481067
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30481067 1 g
1 options
Produktkod. 30481067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3309951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methyl)triphenylphosphonium Iodide
CAS 2065-66-9
Molekylformel C19H18IP
Kvantitet 1 g
Synonym Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide
InChI formel InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn metyl(triphenyl)fosfanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 404.22
Formel vikt 404.0191