Läs mer
(Metyl)triphenylfosfoniumjodid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide |
| CAS | 2065-66-9 |
| Molekylformel | C19H18IP |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | metyl(triphenyl)fosfanium; Jodid |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.22 |
| Formel vikt | 404.0191 |