Läs mer
Metyl(triphenylfosforanyliden)acetat, TRC
Produktkod. 30467142
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30467142 50 g
1 options
Produktkod. 30467142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33100050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Molekylformel C21 H19 O2 P
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
LEDER COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Metyl 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfiniden)acetat
Molekylvikt (g/mol) 334.35
Formel vikt 334.1123