Läs mer
Metyl(triphenylfosforanyliden)acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate |
| CAS | 2605-67-6 |
| Molekylformel | C21 H19 O2 P |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | Metyl 2-(triphenyl-λ^{5}-fosfiniden)acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.35 |
| Formel vikt | 334.1123 |