missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Trithion (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30132738
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132738 10 g
18011950 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26503510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 953-17-3
Molekylformel C9 H12 Cl O2 P S3
Molekylvikt (g/mol) 314.81
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester (6CI,8CI), Carbophenothion methyl, Methyl carbophenothion, Methyl trithion, NSC 231692, S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1492, Trithion-methyl
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
LEDER COP(=S)(OC)SCSc1ccc(Cl)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbophenothion-methyl
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H12ClO2PS3/c1-11-13(14,12-2)16-7-15-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Formel vikt 313.9426
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.