Läs mer
Metylundekanoat, 99 %
Codice prodotto. 11362296
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11362296 25 g 25g
11352296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11362296 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05939.14
 Begränsad artikel
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Metylundekanoat används som mjukgörare i polymerer. Det används som doftmedel i arom- och smakkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylundekanoat används som mjukgörare i polymerer. Det används som doftmedel i arom- och smakkemikalier.
Löslighet
Löslig i etanol och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1731-86-8
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.322
MDL-nummer MFCD00008957
InChI-nyckel XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC-namn metylundekanoat
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Kemiskt namn eller material Methyl undecanoate
Smältpunkt -10 °C
Densitet 0.871
Kokpunkt 246 °C till 248 °C
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 25 g
Beilstein 1762129
Löslighetsinformation Löslig i etanol och eter. Olöslig i vatten.
Procent renhet 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl undecanoate
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.