Läs mer
Metylundekanoat, TRC
Produktkod. 30468498
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30468498 5 g
1 options
Produktkod. 30468498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2255405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Molekylformel C12 H24 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn Metylundekanoat
Molekylvikt (g/mol) 200.32
Formel vikt 200.1776