Läs mer
Methyl Urocanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Urocanate |
| CAS | 52363-40-3 |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-5-yl)-, methyl ester, 2-Propenoic acid, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, methyl ester (9CI), Imidazole-4(or 5)-acrylic acid, methyl ester (7CI), 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid methyl ester, Methyl 3-(1H-imidazol-4-yl)acrylate, Methyl urocanate, Urocanic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)3-2-6-4-8-5-9-6/h2-5H,1H3,(H,8,9)/b3-2+ |
| LEDER | COC(=O)\C=C\c1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |