Läs mer
Metylvalerimit-d9 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30478534
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30478534 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338527100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride
CAS 1030939-72-0
Molekylformel C6H5D9ClNO
Kvantitet 100 mg
Synonym Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC
IUPAC-namn metyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 160.69
Formel vikt 160.1329