Läs mer
Metylvalerimit-d9 hydroklorid, TRC
Product Code. 30465163
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30465163 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30465163 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM33852710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride
CAS 1030939-72-0
Molekylformel C6H5D9ClNO
Kvantitet 10 mg
Synonym Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC
IUPAC-namn metyl 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 160.69
Formel vikt 160.1329