missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Valproate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl Valproate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Valproate |
| CAS | 22632-59-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Valproate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propylpentanoic acid methyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 2-propylpentanoate, Methyl dipropylacetate, Methyl valproate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-4-6-8(7-5-2)9(10)11-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(CCC)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-propylpentanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?