Läs mer
Metylvanilat, 99 %
Produktkod. 11411257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411257 5 g 5g
11421257 25 g 25g
11431257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24209.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
Metylvanillat används för att undersöka de flyktiga föreningarna i ljunghonung från Calluna vulgaris och Erica arborea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylvanillat används för att undersöka de flyktiga föreningarna i ljunghonung från
Calluna vulgaris och Erica arborea.
Löslighet Löslig i kloroform och metanol
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3943-74-6
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.175
MDL-nummer MFCD00008438
InChI-nyckel BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
PubChem CID 19844
ChEBI CHEBI:46477
IUPAC-namn metyl-4-hydroxi-3-metoxibensoat
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl vanillate
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kokpunkt 285°C to 287°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1369113
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.