Läs mer
Methyl vanillate, MedChemExpress
Produktkod. 16421969
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16421969 1 g
1 options
Produktkod. 16421969 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75342
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl vanillate
CAS 3943-74-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 1.67 mg/mL (9.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)C(C=C1)=CC(OC)=C1O
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.17
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation