Läs mer
Metylvanilat, TRC
Produktkod. 30464975
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30464975 1 g
1 options
Produktkod. 30464975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3384901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Vanillate
CAS 3943-74-6
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn Metyl 4-hydroxy-3-metoxibenzoat
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579