Learn More
Metylvinylketon, 94 %, stabiliserad
Product Code. 10418290 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1 L
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10418290 1 L Glasflaska 1 L
10552331 5 mL Glasflaska 5ml
16221612 100 mL Glasflaska -
11944821 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10418290 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 128000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3405.15 SEK
    3057.65 SEK / 1 L
    Save 347.50 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-94-4 , 75-05-8 , 64-19-7 , 123-31-9 , 7732-18-5
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00008777
InChI-nyckel FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC-namn men-3-en-2-en
LEDER CC(=O)C=C
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl vinyl ketone
Färg Brun till färglös
Densitet 0.8640g/mL, 0.864
Kokpunkt 80,0 °C
Flampunkt −7 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall ca 95 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCOCH3
Brytningsindex 1,4100 till 1,4120
Kvantitet 1 L
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Stabilisator 0,7 % acetonitril max, 0,4 till 1,0 % ättiksyra, cirka 0,3 % hydrokinon
Formel vikt 70.09
Procent renhet ca 95 %
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Hydroquinone, Acetic acid,Methyl vinyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.