Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl vinyl ketone |
| Färg | Brun till färglös |
| Densitet | 0.8640 g/mL, 0.864 |
| Kokpunkt | 80,0 °C |
| Flampunkt | -7 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | ca 95 % |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | H2C=CHCOCH3 |
| Brytningsindex | 1,4100 till 1,4120 |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyl vinyl ketone, stabilized
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.