Läs mer
Metylvinylketon, teknik. 90 %, stick.
Produktkod. 11441890
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441890 25 mL 25ml
11451890 100 mL 100ml
11461890 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11441890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11910.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-94-4
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00008777
InChI-nyckel FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC-namn men-3-en-2-en
LEDER CC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl vinyl ketone
Namnnotering Stabiliserad
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.856
Kokpunkt 32 °C till 34 °C (60 mmHg)
Flampunkt −6 °C (21 °F)
Analysprocentintervall 90 %, stabiliserat med 0,5 % hydrokinon
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Formel vikt 70.09
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.