Läs mer
Methyl vinyl sulfone, 95%, stabilized
Produktkod. 10311244 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10311244 1 g Glasflaska 1g
10678211 10 g Glasflaska 10g
10055773 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10311244 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306730010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3680-02-2
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.14
MDL-nummer MFCD00007567
InChI-nyckel WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl vinyl sulfone
Namnnotering Stabilized
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kokpunkt 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHSO2CH3
Brytningsindex 1.4610 to 1.4630
Kvantitet 1 g
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
IUPAC-namn 1-metylsulfonyleten
Stabilisator 150ppm 4-tert.-butylpenol
PubChem CID 19354
Formel vikt 106.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.