Läs mer
Methyl Violet, 0.02% w/v aq. soln., Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methyl Violet |
| CAS | 8004-87-3 |
| Koncentration | 0.02% w/v aq. soln. |
| Molekylformel | C24H27N3·HCl |
| MDL-nummer | MFCD00001656 |
| Formel vikt | 393.96 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |