Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylviolett 2B
Produktkod. 11410143
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410143 50 g 50g
11420143 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410143 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12159.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-87-3 | C24H27N3·HCl
Metylviolett 2B är en biologisk färg som vanligtvis används vid ett pH mellan 0 och 1,6. Den är certifierad för användning i Flemming trippelfärgning med jod för kromosomer; Newtons kristallviolett-jodteknik för kromatin och nukleoler; Lieb?s amyloidfläck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylviolett 2B är en biologisk färg som vanligtvis används vid ett pH mellan 0 och 1,6. Den är certifierad för användning i Flemming trippelfärgning med jod för kromosomer; Newtons ′kristallviolett-jodteknik för kromatin och nukleoler; Liebs ′amyloidfläck.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 0,0 (gul) till pH 1,6 (blå)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8004-87-3
Molekylformel C24H27N3·HCl
MDL-nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1; C.I. 42535
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Violet 2B
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 393.96
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Violet 2B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic Violet
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.