Läs mer
Metylviolett 2B, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10249550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249550 25 g Glasflaska 25g
10712464 100 g Glasflaska 100g
10025443 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415070250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8004-87-3
Molekylformel C24H28ClN3
MDL-nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Violet 2B
Smältpunkt 137,0 °C
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1.06 to 1.19
Färginnehåll 75% min.
Beilstein 13, 755
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 583 to 587nm
Formel vikt 393.95
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint Pulver Med Metallglans
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.