Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Violet 2B |
| CAS | 8004-87-3 |
| Molekylformel | C24H28ClN3 |
| Synonym | Basic Violet I, Basic Violet K |
| Formel vikt | 393.96 |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Pulver |